material
diamond white
polystyrene
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio B6501W
길이 × 너비
35 mm × 55 mm
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Weigh Boat, white, 5ml, 35 x 55mm, diamond shaped , 500/pk
특징 및 장점
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio