주요 문서
M9670
SAFC
(R,R)-(−)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (GC)
SMILES string
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral auxiliary
문서 라이브러리 방문
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)