문서
M9065
Sigma-Aldrich
Methyl 14(S),15(S)-epoxy-13(S)-hydroxy-(5Z,8Z,11Z)-eicosatrienoate
≥95% (HPLC), hexane solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H34O4
Molecular Weight:
350.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
형태
hexane solution
작용기
ester
지질 유형
fatty acid modified lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC1OC1[C@@H](O)\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-12-16-19-21(25-19)18(22)15-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-20(23)24-2/h6-9,13,15,18-19,21-22H,3-5,10-12,14,16-17H2,1-2H3/b8-6-,9-7-,15-13-/t18-,19-,21+/m0/s1
InChI key
DBXPKRNKMVEUMA-WBDQARBPSA-N
기타 정보
15-Lipoxygenase product of arachidonic acid, formed by a similar biosynthesis as hepoxilins
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-26 °C - closed cup