주요 문서
M8795
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone
ACS reagent, ≥98.5%
동의어(들):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
Beilstein:
605399
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
Grade
ACS reagent
vapor density
3.5 (vs air)
분석
≥98.5%
autoignition temp.
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)