주요 문서
M8779
Sigma-Aldrich
4-Maleimidobutyric acid
≥98% (titration)
동의어(들):
γ-Maleimidobutyric acid, 4-Maleimidobutanoic acid, N-(3-Carboxypropyl)maleimide, N-Maleoyl-4-aminobutyric acid, N-Maleoyl-GABA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
Beilstein:
1455876
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (titration)
양식
powder
색상
beige
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
InChI key
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Modification reagent for thiol groups in proteins
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D H Rich et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(10), 1004-1010 (1975-10-01)
A method for the preparation of N-maleoylamino acids and esters is reported. These compounds were shown to inhibit both the oxytocin-induced smooth muscle contraction in the isolated rat uterus and the vasopressin-induced water loss from the isolated toad bladder. The