주요 문서
M8690
Sigma-Aldrich
Methyl pristanate
≥99% (GC), liquid
동의어(들):
Methyl 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H40O2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.53
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
생화학적/생리학적 작용
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)