주요 문서
M7639
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
동의어(들):
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
219.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
161-163 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Milan Soskić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4595-4600 (2007-05-08)
The plant hormone, indole-3-acetic acid (IAA), and its ring-substituted derivatives have recently attracted attention as promising pro-drugs in cancer therapy. Here we present relative binding constants to human serum albumin for IAA and 34 of its derivatives, as obtained using