주요 문서
M5664
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
BioXtra
동의어(들):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, MUG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16O9 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
352.29 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioXtra
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
불순물
≤0.005% Phosphorus (P)
solubility
pyridine: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable