Key Documents
M5654
Sigma-Aldrich
(±)-Mevalonolactone-5-3H
ethanol solution
동의어(들):
(±)-Mevalonic acid lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
ethanol solution
라벨링 범위
10-40 Ci/mmol
질량 이동
M+4
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[3H]C1([3H])COC(=O)CC1(C)O
포장
serum bottle