주요 문서
M5439
Sigma-Aldrich
N-Methoxysuccinyl-Val-Homo-Phe-fluoromethyl ketone
≥95% (TLC), powder
동의어(들):
Mu-Val-HPhe-FMK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30N3O4F
Molecular Weight:
407.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥95% (TLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Calpain inhibitor peptide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)