주요 문서
M5196
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Macrophage Inflammatory Protein-2 antibody produced in rat
clone 40605, purified immunoglobulin, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-CXCL2, Anti-Chemokine (C-X-C motif) ligand 2, Anti-GROb, Anti-MIP2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
40605, monoclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
mouse
기술
capture ELISA: 2 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Cxcl2(20310)
면역원
purified, E. coli-derived recombinant mouse macrophage inflammatory protein 2.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)