주요 문서
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
동의어(들):
trans-9-Tetradecenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99% (capillary GC)
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
InChI key
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
포장
Sealed ampule.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)