문서
M4876
Sigma-Aldrich
1-Methyladenine
powder
동의어(들):
6-Amino-1-methylpurine, Spongopurine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7N5
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352204
형태
powder
색상
white
mp
~285 °C (dec.)
저장 온도
−20°C