주요 문서
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H13O9PBa
CAS Number:
Molecular Weight:
397.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
형태
powder
색상
white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
InChI key
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable