주요 문서
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
동의어(들):
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
169.18
UNSPSC 코드:
12352200
기타 정보
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable