주요 문서
M3539
Sigma-Aldrich
Methyl 13-methylpentadecanoate
동의어(들):
13-Methylpentadecanoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)