문서
M3502
Sigma-Aldrich
N-Methyl-DL-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
145.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
CNC(CC(C)C)C(O)=O