주요 문서
M3250
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid ethyl ester
≥90% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥90% (GC)
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)