주요 문서
M3151
Sigma-Aldrich
β-D-Maltose octaacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H38O19
CAS Number:
Molecular Weight:
678.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27-,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-HYSGBLIFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)