주요 문서
M3138
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
powder
동의어(들):
Manganese dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
MnO2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
형태
powder
색상
gray
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Brain
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash