주요 문서
M3127
Sigma-Aldrich
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
동의어(들):
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
139.19
Beilstein:
3717365
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
mp
240-241 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... NOS2(4843)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
More potent than NMMA as an inhibitor of inducible nitric oxide synthetase (iNOS).
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - Solvent
Flash Point (°C)
87 °C - Solvent