주요 문서
M2769
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide
동의어(들):
N-Formylmethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCONHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
59.07
Beilstein:
1098352
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI key
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)