주요 문서
M2281
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate
>97% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
Beilstein:
1781766
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
>97% (GC)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI key
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup