문서
M2175
Sigma-Aldrich
NGA3 Glycan
동의어(들):
(GlcNAc]3Man3GlcNAc2, Asialo, agalacto, triantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(N-acetyl-D-glucosaminyl) from bovine fetuin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C58H97N5O41
CAS Number:
Molecular Weight:
1520.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
저장 온도
−20°C