주요 문서
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
동의어(들):
Daunosamine β-methyl glycoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
197.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
양식
powder
불순물
≤10% inorganic salts
SMILES string
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI key
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)