주요 문서
M1886
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid trisodium salt tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
314.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)