Key Documents
M1879
Sigma-Aldrich
2′-Monophosphoadenosine 5′-diphosphoribose sodium salt
≥90% (HPLC)
동의어(들):
ATP-Ribose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24N5O17P3
CAS Number:
Molecular Weight:
639.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3OP(O)(O)=O