분석
≥96% (HPLC)
광학 활성
[α]/D +8.7°, c = 4 in chloroform(lit.)
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
저장 조건
desiccated
protect from light
under inert gas
농도
5 mg/mL in absolute ethanol
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)N[C@H](C)CO
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(26)24-22(2)21-25/h7-8,10-11,13-14,16-17,22,25H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,24,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-/t22-/m1/s1
InChI key
SQKRUBZPTNJQEM-FQPARAGTSA-N
유전자 정보
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C