문서
M1768
Sigma-Aldrich
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
vial of 1.78 g (6 mmol)
동의어(들):
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl) sulfone, MSNT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
296.30
Beilstein:
4328921
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
포장
vial of 1.78 g (6 mmol)
mp
134-139 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
InChI key
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
포장
Packaged under argon and sealed with PTFE-faced septum.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable