주요 문서
M1505
Sigma-Aldrich
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17N5NaO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
421.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)