문서
M1257
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine
동의어(들):
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5NS
CAS Number:
Molecular Weight:
111.16
Beilstein:
105787
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
mp
127-130 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨