주요 문서
M041100
Sigma-Aldrich
6-Fluorescein Phosphoramidite
동의어(들):
6-FAM-phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H58N3O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
843.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
색상
solid white to off-white
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
적합성
conforms to structure for H-NMR
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)c2c1)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-34-37(26-31)46(59-41(34)51)35-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(35)58-39-28-33(18-21-36(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI key
MGPYJVWEJNTXLC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)