Merck
LB6
Latex beads, polystyrene
0.6 μm mean particle size
동의어(들):
Latex microspheres, Polystyrene beads, Polystyrene microspheres, laboratory beads
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
0.6 μm
General description
Polystyrene microparticles are anionic-stabilizedcolloidal particles. These microparticles are synthesized by the polymerizationof styrene under conditions that produce coalescent bead formation. Polystyrenelatex beads have a wide range of applications including phagocytosis experiments,antibody-mediated agglutination diagnostics, electron microscopy, and cellcounter calibration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, polystyrene
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)