product name
(−)-Tetramisole hydrochloride, ≥99% (GC)
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥99% (GC)
형태
powder
mp
228-230 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
항생제 활성 스펙트럼
parasites
동작 모드
enzyme | inhibits
SMILES string
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Not for veterinary use.
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.