주요 문서
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
243.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)