주요 문서
L8283
Sigma-Aldrich
para-Lacto-N-hexaose
from human milk, ≥90% (HPAE/PAD)
동의어(들):
β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-[1→3]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, pLNH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H68N2O31
CAS Number:
Molecular Weight:
1072.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
human milk
분석
≥90% (HPAE/PAD)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]5O
결합
The lacto-N-biose analog of the i-antigen para-lacto-N-neo-hexaose.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)