L7418
LAAM hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
α-1-Acetylmethadol hydrochloride, (αS)-β-[(2S)-2-(Dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-benzeneethanol acetate (ester) hydrochloride hydrochloride, Levomethadyl acetate hydrochloride, MK-790 hydrochloride, ORLAAM hydrochloride
About This Item
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
약물 제어
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC[C@H](OC(C)=O)C(C[C@H](C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-6-22(26-19(3)25)23(17-18(2)24(4)5,20-13-9-7-10-14-20)21-15-11-8-12-16-21;/h7-16,18,22H,6,17H2,1-5H3;1H/t18-,22-;/m0./s1
InChI key
UXBPQRGCVJOTNT-COBSGTNCSA-N
유전자 정보
human ... OPRM1(4988)
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.