About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
343.44
Beilstein:
5201666
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C