주요 문서
L5387
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 4-10
≥97% (HPLC)
동의어(들):
LH-RH Fragment 4-10, Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H53N11O9
CAS Number:
Molecular Weight:
747.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(N)=O
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges