주요 문서
L4627
Sigma-Aldrich
DL-Leu-DL-Ala
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)