About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H55N5O18 · xH2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
761.77 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)C[C@H]4N)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.