주요 문서
L4376
Sigma-Aldrich
α-Lobeline hydrochloride
~95% (HPLC), powder
동의어(들):
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H27NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
373.92
Beilstein:
3920196
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
유전자 정보
human ... SLC18A2(6571)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Agonist at high-affinity neuronal nicotinic acetylcholine receptors; respiratory stimulant. Inhibits synaptosomal accumulation of dopamine by interaction with the tetrabenazine binding site of the vesicular monoamine transporter (VMAT2). Blocks amphetamine-induced dopamine release.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)