주요 문서
L1391
Sigma-Aldrich
D-Leu-Ser-Thr-Arg p-nitroanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H41N9O8
CAS Number:
Molecular Weight:
595.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C25H41N9O8/c1-13(2)11-17(26)21(37)32-19(12-35)23(39)33-20(14(3)36)24(40)31-18(5-4-10-29-25(27)28)22(38)30-15-6-8-16(9-7-15)34(41)42/h6-9,13-14,17-20,35-36H,4-5,10-12,26H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,40)(H,32,37)(H,33,39)(H4,27,28,29)
InChI key
QTQDIOGTLZJSHD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)