주요 문서
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
IVD
for in vitro diagnostic use
기타 정보
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
재구성
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)