문서
L0631
Sigma-Aldrich
Behenyl dodecanoate
~99%
동의어(들):
Docosyl dodecanoate, Lauric acid behenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H68O2
CAS Number:
Molecular Weight:
508.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99%
형태
solid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
InChI key
RDLSPOZZADEUJT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable