주요 문서
K4500
Sigma-Aldrich
Ketomalonic acid monohydrate
≥97.0%
동의어(들):
Dihydroxymalonic acid, Mesoxalic acid, Oxopropanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2O5 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97.0%
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)