문서
K1640
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein 15 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-KLK15
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~28 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... KLK15(55554)
mouse ... Klk15(317652)
rat ... Klk15(292873)
면역원
synthetic peptide corresponding to residues 75-87 of human Kallikrein 15. This sequence is 92% identical in mouse and rat.
물리적 형태
solution in phosphate buffered saline, containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable