Key Documents
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
동의어(들):
3-Oxohexanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
160.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable