문서
K0252
Sigma-Aldrich
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
동의어(들):
Tyr-D-Arg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22N5O4 · C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
396.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
생화학적/생리학적 작용
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Studies on peptides. XCIV. Synthesis and activity of kyotorphin and its analogs.
H Yajima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(6), 1935-1938 (1980-06-01)