포장
pack of 100 sheets
제조업체/상표
IST Scientific IST-125-080SS
기술
ELISA: suitable
너비 × 길이
80 mm × 135 mm
적합성
suitable for ELISA applications
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent polyester based, low strength self adhesive sealing film. Used for temporary storage and as a cover for applications such as centrifugation, end tabs allow for easy application and removal without leaving residue on the plate
애플리케이션
- Sample storage (aqueous samples only)
- Suitable for all plate types
특징 및 장점
- ELISA assays
- Non-pierceable
- Peelable
- Seal integrity range: -20 °C to 80 °C
법적 정보
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabSheet is a trademark of IST Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.